Learn More
HERC5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène HERC5
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16812055
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
22692-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-06-2024
pour voir le stock disponible 
16802055
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
22692-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
HERC5 is a probable E3 ubiquitin-protein ligase which accepts ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfers the ubiquitin to targeted substrates. This gene is a member of the HERC family of ubiquitin ligases and encodes a protein with a HECT domain and five RCC1 repeats. Pro-inflammatory cytokines upregulate expression of this gene in endothelial cells. The protein localizes to the cytoplasm and perinuclear region and functions as an interferon-induced E3 protein ligase that mediates ISGylation of protein targets. The gene lies in a cluster of HERC family genes on chromosome 4.
Spécification
Spécification
HERC5
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9UII4
51191
HERC5 Fusion Protein Ag18449
Primary
-20°C
HERC5
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CEB1, CEBP1, Cyclin E binding protein 1, E3 ISG15 protein ligase HERC5, hect domain and RLD 5, HERC5
HERC5
IgG
Antigen Affinity Chromatography