Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Mouse anti-Virus, Clone: HSV1/1934, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
534.00€
Spécification
Antigène Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
Clone HSV1/1934
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18689978
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-07632-100ug
100 μg
534.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Virus
Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2
IgG1 κ
Protein A purified
HSV1/1934
Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells
Primary
Store at 4°C.