Learn More
Cytiva Colonnes préconditionnées HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™
Conçues pour l’optimisation des méthodes et le contrôle des paramètres pour la capture des anticorps monoclonaux. nbsp;Les colonnes préconditionnées Cytiva HiScreentrade; MabSelecttrade;, Xtratrade;, SuRetrade;, SuRe LXtrade; sont prêtes à l’emploinbsp;pour plus de commodité.
1012.00€ - 1334.00€
Spécification
Tampon | 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol |
---|---|
Comprend | Stoppers at the inlet and outlet |
Contenu du kit | 1 x 4.7mL |
Sommier | Filter |
Diamètre (impériale) interne | 0.3 in. |
Code produit | Marque | Ligand | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ligand | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10811291
|
Cytiva
28-9269-73 |
Recombinant Protein A (E.coli) | HiScreen MabSelect Prepacked Column |
1012.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10049569
|
Cytiva
28-9269-77 |
Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli) | Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe |
1322.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11603084
|
Cytiva
17-5474-15 |
Alkali-stabilized Protein A-derived (E. coli) | HiScreen MabSelect SuRe LX Prepacked Column |
1334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10039569
|
Cytiva
28-9269-76 |
Recombinant Protein A (E.coli) | HiScreen MabSelect Xtra Prepacked Column |
1012.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Colonnes prêtes à l’emploi pour un développement pratique des procédés
- Matrice d’agarose rigide et hautement réticulée
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
- Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
MabSelect
- Pour capturer les MAb à partir de grands volumes d’échantillons
- Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
- Compatibles avec des débits élevés et une haute pression lors de la mise à l’échelle
- Sa capacité de liaison accrue permet de purifier les MAbs à partir de matières premières à forte expression
- Également optimisé pour les protéines de fusion-Fc
- Liaison très faible et non spécifique due à la sélectivité élevée des ligands et au pouvoir hydrophile de la matrice
- Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
- Avec un nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalis qui offre une plus grande stabilité et permet l’utilisation d’hydroxyde de sodium entre 0,1 et 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
- Meilleure résistance à la protéase, ce qui réduit les fuites de ligand
- Grande capacité de liaison dynamique
Spécification
8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol | |
1 x 4.7mL | |
0.3 in. | |
3.93 in. | |
Polypropylene | |
Column |
Stoppers at the inlet and outlet | |
Filter | |
0.77cm | |
Epoxy Activation | |
2° to 8°C |