missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H4 [ac Lys5, ac Lys8, ac Lys12, ac Lys16] Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-33493-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Histone H4 Monoclonal antibody specifically detects Histone H4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ChIP assay,ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Dot Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Histone H4 | |
| Monoclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation 5ug antibody for 10ug-15ug of Chromatin, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1:500 - 1:1000 | |
| H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116 | |
| A synthetic acetylated peptide around K5/K8/K12/K16 of human Histone H4. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ChIP Assay, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 121504 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu