missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H4 [ac Lys5, ac Lys8, ac Lys12, ac Lys16] Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Spécification
| Antigène | Histone H4 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation 5ug antibody for 10ug-15ug of Chromatin, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1:500 - 1:1000 |
| Applications | ChIP Assay, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30229856
|
Novus Biologicals
NBP3-33493-20ul |
20 μL |
213.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30233042
|
Novus Biologicals
NBP3-33493-100ul |
100 μL |
507.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Histone H4 Monoclonal antibody specifically detects Histone H4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ChIP assay,ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Dot Blot,Immunocytochemistry/ImmunofluorescenceSpécification
| Histone H4 | |
| ChIP Assay, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116 | |
| A synthetic acetylated peptide around K5/K8/K12/K16 of human Histone H4. | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation 5ug antibody for 10ug-15ug of Chromatin, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1:500 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| 121504 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit