Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX
Milieu à haut débit pour la purification des protéines de polissage intermédiaires
163.00€ - 375.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | La colonne de chromatographie HiTrap Capto Q ImpRes est conditionnée avec une résine moderne à échange d’anions forts pour la purification de protéines à petite échelle et haute résolution. |
---|---|
Contenu et stockage | 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol |
Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
Code produit | Marque | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11673074
|
Cytiva
17-5470-55 |
< 20 ml/min. | 5 x 5 ml |
375.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10734572
|
Cytiva
17-5470-51 |
< 4°ml/min. | 5 x 1 ml |
163.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
- La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
- Sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que des purifications à petite échelle
- Échangeur d’anions amine quaternaire forts
Spécification
La colonne de chromatographie HiTrap Capto Q ImpRes est conditionnée avec une résine moderne à échange d’anions forts pour la purification de protéines à petite échelle et haute résolution. | |
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol | |
7 mm |