Learn More
Cytiva Colonnes IEX XL HiTrap™ SP Sepharose
Optimisée pour une capture rapide et pratique des protéines à petite échelle
167.00€ - 369.00€
Spécification
Description | HiTrap SP XL |
---|---|
À utiliser avec (application) | Les colonnes HiTrap SP XL sont des échangeurs de cations forts préconditionnés avec milieux SP Sepharose XL, optimisés pour la capture rapide et pratique des protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie à échange d’ions (IEX). |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10480705
|
Cytiva
17-5160-01 |
1 mL | 1 x 5 ml |
167.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11565025
|
Cytiva
17-5161-01 |
5 mL | 5 x 5 ml |
369.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Conçue pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Pour les séparations de groupes, les concentrations et le nettoyage des échantillons
- Pratique et abordable pour des séparations rapides et faciles, seules ou connectées en série
- Capacités de liaison élevées avec débits élevés
- Les milieux sont constitués de longues chaînes de dextrane couplées à une matrice agarose robuste et fortement réticulée à 6 %
- Les chaînes de dextrane augmentent l’exposition des groupes chargés pour des capacités de chargement élevées
Spécification
HiTrap SP XL | |
Les colonnes HiTrap SP XL sont des échangeurs de cations forts préconditionnés avec milieux SP Sepharose XL, optimisés pour la capture rapide et pratique des protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie à échange d’ions (IEX). | |
4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol |