Learn More
HK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HK1 |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16834924
|
Proteintech
15656-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16824924
|
Proteintech
15656-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the ARHGAP family of Rho/Rac/Cdc42-like GTPase activating proteins. The encoded protein interacts with the Ras-related protein Gem through its N-terminal domain. Separately, it interacts with RhoA through a RhoGAP domain, and stimulates RhoA-dependent GTPase activity. Alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described but their full-length nature has not been determined.Spécification
HK1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P05708, P17710, P19367 | |
Hk1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
15275, 25058, 3098 | |
HK1 Fusion Protein Ag8008 | |
Primary | |
-20°C | |
HK1 |