Learn More
HLA-DR Mouse, PerCP, Clone: L243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB86-PCP-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15922578
  • 242.00€ / 25 tests
Expédition estimée: 08-07-2022
Spécification
HLA-DR
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
HLA-DRA
Protein A/G Purified
RUO
3122
Flow Cytometry
L243
PerCP
NP_061984
Mouse
25 Tests
Primary
IgG2a κ