missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-F Mouse anti-Human, Clone: 1B12C2, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Proteintech 66819-1-IG-20UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16869045

  • 145.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

HLA-F belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. It is a non-classical heavy chain that forms a heterodimer with a beta-2 microglobulin light chain, with the heavy chain anchored in the membrane. Unlike most other HLA heavy chains, this molecule is localized in the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, with a small amount present at the cell surface in some cell types. It contains a divergent peptide-binding groove, and is thought to bind a restricted subset of peptides for immune presentation.
Spécification

Spécification

HLA-F
Monoclonal
0.94 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P30511
HLA-F
HLA-F Fusion Protein Ag6475
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
1B12C2
Unconjugated
HLA-F
CDA12, HLA 5.4, HLA CDA12, HLA F, HLA F antigen, HLAF, HLA-F, Leukocyte antigen F, MHC class I antigen F
Mouse
Protein G
RUO
3134
-20°C
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis