Learn More
HLA-F Mouse anti-Human, Clone: 1B12C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène HLA-F
Clone 1B12C2
Concentration 0.94 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16869045
Afficher les documents
Proteintech
66819-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16859045
Afficher les documents
Proteintech
66819-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
HLA-F belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. It is a non-classical heavy chain that forms a heterodimer with a beta-2 microglobulin light chain, with the heavy chain anchored in the membrane. Unlike most other HLA heavy chains, this molecule is localized in the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, with a small amount present at the cell surface in some cell types. It contains a divergent peptide-binding groove, and is thought to bind a restricted subset of peptides for immune presentation.
Spécification
Spécification
HLA-F
0.94 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDA12, HLA 5.4, HLA CDA12, HLA F, HLA F antigen, HLAF, HLA-F, Leukocyte antigen F, MHC class I antigen F
HLA-F
IgG1
Protein G
Antibody
1B12C2
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P30511
3134
HLA-F Fusion Protein Ag6475
Primary
-20°C
HLA-F