missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMGCS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 17643-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837584

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

This enzyme condenses acetyl-CoA with acetoacetyl-CoA to form HMG-CoA, which is the substrate for HMG-CoA reductase.
Spécification

Spécification

HMGCS1
Polyclonal
Unconjugated
HMGCS1
HMG CoA synthase, HMGCS, HMGCS1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
208715, 29637, 3157
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P17425, Q01581, Q8JZK9
HMGCS1
HMGCS1 Fusion Protein Ag11825
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions