Learn More
Honeywell™ Premier Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Premier Half-Mask APR features a silicone facepiece with soft, rounded edges and a low-profile nosepiece for low breathing resistance and eyewear compatibility. The twin filters use a ‘click-fit’ system and the four-point harness with neck strap offers improved comfort.
Marque: Honeywell™ 1001575
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.13050kg
Alert:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Description
- Matériau (masque) : Silicone
- Filtre : Système à double filtre avec raccord Click-Fit
- Type de harnais : Quatre points avec sangle de cou
- Norme/conformité : EN 140
- Utilisation (application) : Laboratoires, industrie pharmaceutique, industries du pétrole et du gaz
Spécification
EN 140 | |
Bleu marine | |
Non | |
Silicone | |
M | |
Laboratoires, industrie pharmaceutique, industries du pétrole et du gaz | |
Quatre points avec sangle de cou | |
1 pièce |
EN 140 | |
Profil bas | |
Double filtre | |
Respirateur purificateur d’air à demi-masque | |
Silicone | |
Filtres Click-Fit Honeywell™ | |
Oui |