missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPCAL4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 12470-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16890194

  • 129.00€ / 20µL
Expédition estimée: 09-12-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

May be involved in the calcium-dependent regulation of rhodopsin phosphorylation.
Spécification

Spécification

HPCAL4
Polyclonal
Unconjugated
HPCAL4
hippocalcin like 4, Hippocalcin like protein 4, HLP4, HPCAL4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51440
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UM19
HPCAL4
HPCAL4 Fusion Protein Ag3153
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions