Learn More
HPS5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HPS5 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812324
|
Proteintech
13901-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802324
|
Proteintech
13901-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
May regulate the synthesis and function of lysosomes and of highly specialized organelles, such as melanosomes and platelet dense granules. Regulates intracellular vesicular trafficking in fibroblasts. May be involved in the regulation of general functions of integrins.Spécification
HPS5 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P59438, Q9UPZ3 | |
11234, 246694, 308598 | |
HPS5 Fusion Protein Ag4867 | |
Primary | |
-20°C | |
HPS5 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AIBP63, Hermansky Pudlak syndrome 5, HPS5, KIAA1017, Ru2, Ruby eye protein 2 homolog | |
HPS5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |