Learn More
HPV16 Mouse anti-Virus, Clone: SPM257, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-07791-100ug
409.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HPV16 Monoclonal specifically detects HPV16 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| HPV16 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Human Papilloma Virus Type 16 | |
| Human HPV16, major capsid protein L1 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPM257 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |