Learn More
HPV16 Mouse anti-Virus, Clone: SPM257, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
484.00€
Spécification
Antigène HPV16
Clone SPM257
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18687388
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-07791-100ug
100 μg
484.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
HPV16 Monoclonal specifically detects HPV16 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
HPV16
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Virus
Human Papilloma Virus Type 16
IgG2a κ
Protein A or G purified
SPM257
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
Human HPV16, major capsid protein L1
Primary
Store at 4°C.