missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSD17B2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 10978-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837723

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

HSD17B2 is capable of catalyzing the interconversion of testosterone and androstenedione, as well as estradiol and estrone.HSD17B2 also has 20-alpha-HSD activity. HSD17B2 uses NADH while EDH17B3 uses NADPH.
Spécification

Spécification

HSD17B2
Polyclonal
Unconjugated
HSD17B2
17 beta HSD 2, 17betaHSD2, 20 alpha HSD, E2DH, EDH17B2, HSD17, HSD17B2, SDR9C2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
3294
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P37059
HSD17B2
HSD17B2 Fusion Protein Ag1411
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions