missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human B7-H7/HHLA2 Antibody, R&D Systems™

Goat Polyclonal Antibody
208.00€ - 479.00€
Spécification
| Antigène | B7-H7/HHLA2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 1-15 ug/mL |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18720799
![]() |
R&D Systems
AF8084-SP |
25 μg |
208.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18766039
![]() |
R&D Systems
AF8084-100 |
100 μg |
479.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
B7-H7/HHLA2 Polyclonal specifically detects B7-H7/HHLA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.Spécification
| B7-H7/HHLA2 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Goat | |
| Human | |
| Q9UM44 | |
| 11148 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity-purified | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 1-15 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| B7H7, HERV-H LTR-associating 2, HERV-H LTR-associating protein 2, HHLA2, Human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2 | |
| Human embryonic kidney cell line HEK293-derived human B7-H7/HHLA2 Met1-Asn344 Accession # Q9UM44 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human B7-H7/HHLA2 in direct ELISAs. |
For Research Use Only (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit