Learn More
Human BDNF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
207.00€ - 1845.00€
Spécification
Antigène BDNF
Clone 35928
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18738508
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
MAB248-SP
25 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18703878
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
MAB248-100
100 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18747529
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
R&D Systems
MAB248-500
500 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
BDNF Monoclonal specifically detects BDNF in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spécification
Spécification
BDNF
Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human
P23560
627
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human BDNF Arg128-Arg247 Accession # P23560
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human BDNF in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody shows approximately 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) beta-NGF and rr beta-NGF.
35928
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
abrineurin, ANON2, brain-derived neurotrophic factor, BULN2, MGC34632, neurotrophin
BDNF
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.