Learn More
Human CDCP1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  R&D Systems MAB26662-SP
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18782559
  • 209.00€ / 25µg
Description
CDCP1 Monoclonal specifically detects CDCP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CDCP1
Monoclonal
LYOPH
Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready
NP_073753
CDCP1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CDCP1 isoform 1 Ala33-Leu666 Accession # NP_073753
25 μg
Primary
Detects human CDCP1 in direct ELISAs. Recognizes intact protein (aa 33-666) of human CDCP1.
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
309121
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD318, CD318 antigen, CUB domain containing protein 1, CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, SIMA135, SIMA135TRASK, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, Transmembrane and associated with src kinases
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
64866
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only