Learn More
Human CDCP1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
209.00€ - 396.00€
Especificaciones
Antigène CDCP1
Clone 309121
Concentration LYOPH
Dilution Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready
Applications Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
18782559
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB26662-SP
25 μg
209.00€
25µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18140831
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB26662
100 μg
396.00€
100µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
CDCP1 Monoclonal specifically detects CDCP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
CDCP1
LYOPH
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Unconjugated
Mouse
Human
NP_073753
64866
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CDCP1 isoform 1 Ala33-Leu666 Accession # NP_073753
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human CDCP1 in direct ELISAs. Recognizes intact protein (aa 33-666) of human CDCP1.
309121
Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD318, CD318 antigen, CUB domain containing protein 1, CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, SIMA135, SIMA135TRASK, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, Transmembrane and associated with src kinases
CDCP1
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado