Learn More
Human FCRN Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  R&D Systems MAB8639-SP
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18777638
  • 227.00€ / 25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
FCRN/FCGRT Monoclonal specifically detects FCRN/FCGRT in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FCRN/FCGRT
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FCGRT, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human FCRN Ala24-Ser297 Accession # P55899
25 μg
Primary
Detects human FCRN in direct ELISAs.
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
937508
Western Blot 5 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
P55899
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
2217
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt