Learn More
Human IBSP/Sialoprotein II Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
191.00€ - 489.00€
Spécification
Antigène IBSP/Sialoprotein II
Concentration LYOPH
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18747377
Afficher les documents
R&D Systems
AF4014-SP
25 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18019291
Afficher les documents
R&D Systems
AF4014
100 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
IBSP/Sialoprotein II Polyclonal specifically detects IBSP/Sialoprotein II in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
IBSP/Sialoprotein II
Western Blot 0.1 ug/mL
Polyclonal
Goat
Human
BNSP, Bone sialoprotein, Bone sialoprotein 2, BSP, BSP 2, BSP II, BSP2, BSPII, BSP-II, Cell binding sialoprotein, IBSP, Integrin binding sialoprotein, SP II, SPII, SP-II
IBSP
IgG
Affinity Purified
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
LYOPH
Western Blot
Unconjugated
RUO
AAC95490
3381
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human IBSP/Sialoprotein II Phe17-Gln317 Accession # AAC95490
Primary
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Detects human IBSP/Sialoprotein II in direct ELISAs and Western blots.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only