Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, Biotin, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
116.55€ - 275.10€
Spécification
| Antigène | Human/Mouse CD11b |
|---|---|
| Clone | M1/70 |
| Concentration | 0.2mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15971668
|
EnquireBio
QAB22-B-25ug |
25 μg |
116.55€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15961668
|
EnquireBio
QAB22-B-100ug |
100 μg |
169.05€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981668
|
EnquireBio
QAB22-B-500ug |
500 μg |
275.10€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Human/Mouse CD11b | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
| M1/70 | |
| Flow Cytometry | |
| Biotin | |
| RUO | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |