Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, Biotin, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB22-B-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15981668
  • 210.00€ / 500µg
Expédition estimée: 15-11-2023
Spécification
Human/Mouse CD11b
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
M1/70
Biotin
Rat
500 μg
Primary
IgG2b κ