Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, FITC, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB41-F-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15951988
  • 94.25€ / 100µg
Expédition estimée: 07-06-2024
Spécification
Human/Mouse CD45R / B220
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
RA3-6B2
FITC
NP_001255215
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.