missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Neurogranin Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
194.00€ - 440.00€
Spécification
| Antigène | Neurogranin |
|---|---|
| Clone | 1034203 |
| Dilution | ELISA |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18791697
![]() |
R&D Systems
MAB79473-SP |
25 μg |
194.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18771487
![]() |
R&D Systems
MAB79473-100 |
100 μg |
440.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Neurogranin Monoclonal antibody specifically detects Neurogranin in Human samples. It is validated for ELISASpécification
| Neurogranin | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| calmodulin-binding protein, hng, neurogranin, neurogranin (protein kinase C substrate, RC3), Ng, NRGN, protein kinase C substrate, RC3, RC3ng | |
| E. coli-derived recombinant human Neurogranin, Met1-Asp78, Accession # Q92686 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1034203 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q92686 | |
| 4900 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit