missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human SUSD2 Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody
210.00€ - 452.00€
Spécification
| Antigène | SUSD2 |
|---|---|
| Clone | 1279A |
| Dilution | Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18782098
![]() |
R&D Systems
MAB90562-SP |
25 μg |
210.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18770749
![]() |
R&D Systems
MAB90562-100 |
100 μg |
452.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SUSD2 Monoclonal specifically detects SUSD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.Spécification
| SUSD2 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Supplied as a solution in PBS containing BSA, Glycerol and Sodium Azide. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide | |
| BK65A6.2, FLJ22778, Sushi domain (SCR repeat) containing, sushi domain containing 2, sushi domain-containing protein 2 | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line-derived human SUSD2 Met1-Ala785 Accession # Q9UGT4 | |
| Primary | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 1279A | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9UGT4 | |
| 56241 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Detects human SUSD2 in direct ELISAs and Western blots. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit