Learn More
HYAL1 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1B8B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HYAL1 |
---|---|
Clone | 1B8B5 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16888545
|
Proteintech
66560-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16878545
|
Proteintech
66560-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a lysosomal hyaluronidase. Hyaluronidases intracellularly degrade hyaluro, one of the major glycosaminoglycans of the extracellular matrix. Hyaluro is thought to be involved in cell proliferation, migration and differentiation. This enzyme is active at an acidic pH and is the major hyaluronidase in plasma. Mutations in this gene are associated with mucopolysaccharidosis type IX, or hyaluronidase deficiency. The gene is one of several related genes in a region of chromosome 3p21.3 associated with tumor suppression. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
HYAL1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HYAL 1, HYAL1, Hyaluronidase 1, hyaluronoglucosaminidase 1, LuCa 1, LUCA1, Lung carcinoma protein 1, NAT6 | |
HYAL1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1B8B5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Rat | |
Q12794, Q76HN1 | |
3373, 367166 | |
HYAL1 Fusion Protein Ag18183 | |
Primary | |
-20°C | |
HYAL1 |