Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Enhances cell culture growth, processed via protein G chromatography to substantially reduce immunoglobulin G (IgG) levels
106.00€ - 755.00€
Spécification
Pays d’origine | États-Unis |
---|---|
Type de produit | Sérum de veau fœtal |
Stérilité | Stérile |
Concentration en endotoxines | ≤ 10 EU/ml |
À utiliser avec (application) | Production d’anticorps monoclonaux, propagation de virus et procédures d’immunoessai |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17226916
|
Cytiva
SH30898.01 |
50 mL | Néant |
106.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12330143
|
Cytiva
SH30898.02HI |
100 mL | Inactivé par la chaleur |
231.00€
100mL |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12350143
|
Cytiva
SH30898.03HI |
500 mL | Inactivé par la chaleur |
755.00€
500mL |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Processed using protein G chromatography to reduce levels to those required for monoclonal antibody production
- Designed for applications where extremely low levels of inherent bovine IgG are required
- Chromatographically treated to reduce IgG levels to less than 5 μg/mL, while still retaining excellent cell growth properties
- For use in monoclonal antibody production, virus propagation, and immunoassay procedures
Spécification
États-Unis | |
Stérile | |
Production d’anticorps monoclonaux, propagation de virus et procédures d’immunoessai | |
≤ 5 μg/ml |
Sérum de veau fœtal | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dL | |
HyClone™ |