Learn More
Honeywell™ Gants HYDROGRAIN
Click to view available options
Dimensions:
8
9
11
Description
- Cuir de vache à grain entièrement hydrofuge
- Pour les opérations de manutention dans un environnement humide ou gras
- Idéal pour les applications intérieures et extérieures
- Poignet élastiques
- Coupe Gunn
- Pouce latéral
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016 |
Certifications / conformité (Europe) | Normes de base CEE EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016 |
Coating Material | Cuir |
Couleur | Jaune |
Cut Resistance Rating | 1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Cuir fleur de vachette |
Type de produit | Gant |
Dimensions | 11 |
Modèle | Gunn |