Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en polyéthylène gris et blancs HyFlex™ série 11-425
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Revêtement sensible gris sur la paume, mélange de composés synthétiques à base aqueuse
- Sans silicone
- Structure en maille
- Doublure sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™
- Revêtement en nitrile et PUR à base aqueuse
- Manchettes maillées
Spécification
Matériau arrière | Polyéthylène |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE II EN 388 : 4543, ANSI |
Matériau de la manchette | Polyéthylène |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 9 |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Techcor™ |
Doublure | Techcor™ |
Type de paume | Paume enduite |
Quantité | 144 paires |