Learn More
Ansell HyFlex™ 11-515 Hi-Vis Cut-Resistant Nitrile Gloves with Intercept Technology™ Construction
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Les gants allient confort et durabilité à la coupe ANSI niveau 5 Performance
- Conception ergonomique avec des couleurs hi-vis pour mieux protéger les utilisateurs dans des environnements de faible luminosité
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Le manchette allongé offre une protection supplémentaire contre les coupures dans les zones sensibles du poignet
- La formulation en mousse de nitrile fournit une usure plus longue pour une durabilité accrue
- Améliore la préhension et la sensibilité dans des environnements légèrement huileux ou secs Assurance de l’adhérence lors de la manipulation d’objets tranchants et de couteaux
- Permet aux travailleurs d’effectuer des opérations en toute sécurité et efficacement
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Orange |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 4X42E |
À utiliser avec (application) | Ensemble automobile, fabrication de métaux |