Learn More
Ansell HyFlex™ 11-528 Cut-Resistant Polyester Spandex Gloves with Intercept Technology™
Confort et protection longue durée pour les mains assidues
Marque: Ansell 11528110
Informations supplémentaires : Poids : 5.76000kg
Description
- La doublure Intercept sans verre offre une protection accrue contre les coupures
- Flexibilité accrue pour la gamme de mouvements et de sensibilité lors de la manipulation de petites pièces
- Performances de préhension pour une manipulation sûre dans les applications sèches à légèrement huileuses
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Le revêtement en mousse NBR offre une résistance à l’abrasion ANSI 4
- Sans DMF
Spécification
ANSI 4 | |
Nitrile | |
Spécifique | |
11 | |
Assemblage automobile, fabrication de métaux, exploitation minière et transport | |
Maille | |
18 |
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
ANSI A2 | |
Fil de technologie Ansell Intercept™ | |
3X32B | |
Unisexe | |
11-528 |