Learn More
Ansell™ Gants en polyuréthane HyFlex™ série 11-618
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La couleur sombre de la doublure et du gant masque la saleté et réduit le gaspillage des gants
- Doublure légère de calibre 18
- Parfaits pour le domaine automobile et la fabrication de métaux
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 2121 |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Coating Material | PUR |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 6 |
Modèle | 11-618 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Nylon |
Type de paume | Paume revêtue |