Learn More
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyurethane-Coated Cut-Resistant Lycra™ Gloves
20.43 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Équilibre de confort, dextérité et manipulation sûre
- Haute résistance aux coupures pour une utilisation sûre dans les applications impliquant un contact avec des pièces aiguisées
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Le Lycra™ dans le revêtement améliore la dextérité et l’ajustement
- Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | PUR |
Couleur | Blanc |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 4342B |
À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, construction, entretien et fabrication de métaux |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | 11-725 |