Learn More
Ansell Gants à revêtement en mousse de nitrile HyFlex™ 11-801
30.90 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La doublure de couleur foncée est bien adaptée aux environnements légèrement sales ou huileux
- Le revêtement en mousse de nitrile est jusqu’à 30 % plus respirant pour un confort d’utilisation accru
- Le procédé de lavage exclusif extrait efficacement les impuretés pour vous offrir un gant plus propre et plus confortable
- Certifiés respectueux de la peau par le système de test et de certification indépendant Oeko-Tex™
- Absence de transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI3 (niveau d’abrasion) ; EN 388-1149.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Zone enduite | Palm |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 9 |
À utiliser avec (application) | Automobile, machines/équipements, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques |