Learn More
Ansell HyFlex™ 11-818
39.20 EUR valable jusqu'au 2023-02-05
Utilisez le code promo "19086" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "19086" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
7
10
Description
- Revêtement léger de calibre 18 :Pour gants PPE avec toucher “seconde peau”
- Revêtement mince en mousse de nitrile :Meilleure accroche et durabilité améliorée de 200 %
- ZONZ™ Comfort Fit :Tricot optimisé pour une réduction de la tension et de la pression
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 |
Couleur | Bleu |
Latex Free | Oui |
Matériau | Mousse de nitrile |
Dimensions | 10 |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Nylon, Spandex |
Longueur (métrique) | de 200 à 270 mm |