Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Full Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Répulsif liquide contre l’huile, la graisse et la saleté
- La couche extérieure est résistante aux objets pollués
- Doublure en nylon sans couture
- Adaptés à la manipulation des denrées alimentaires
Specifications
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 4121A |
À utiliser avec (application) | Maintenance, manipulation générale, contrôle de la qualité et fabrication de métau |
Couleur de manchette de gant | Blanc |
Type de manchette de gant | Maille |
Show More |