Learn More
Ansell HyFlex™ 11-949 Microfinished Nitrile-Coated Gloves with Intercept Technology™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Offrent une bonne résistance aux coupures, à l’abrasion et à l’huile dans diverses géométries inclinées
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- La technologie Fortix™ augmente la résistance à l’abrasion
- Le revêtement de paume en nitrile fin améliore les capacités de préhension
- Revêtement résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 4242B |
À utiliser avec (application) | Maintenance, assemblage automobile, fabrication de métaux et fabrication de verre |