Learn More
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Résistance à l’abrasion pour une durée d’utilisation prolongée
- La doublure et le revêtement fins offrent une grande dextérité et une grande flexibilité
- Extrême sensibilité où la précision est requise
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 4121A |
À utiliser avec (application) | Manipulation générale, conditionnement et utilisation de l’outil machine |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | 48-102 |