Learn More
Ansell Gants en nitrile entièrement revêtus, anti-huile et résistants à la coupure HyFlex™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La technologie RIPEL™ empêche tout contact entre l’huile et la peau, en gardant les mains sèches et en sécurité
- Offre une protection contre les coupures et l’exposition à l’huile, de légère à lourde, dans plusieurs applications
- Offre une dextérité et un haut niveau de confort grâce à la technologie ZONZ
- Performances de préhension supérieures grâce à la technologie ANSELL GRIP™ pour une manipulation sûre, des applications sèches jusqu’aux applications huileuses
- Technologie FORTIX pour une utilisation prolongée des produits et une protection accrue avec une durabilité jusqu’à 12 x dans l’entre-pouce
- La conception ultra légère de calibre 18 offre une dextérité et un haut niveau de confort
- Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
Compliance
EN 388, ANSI A2, ANSI 4
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 11 |
Norme EN388 | EN 388:4X42B |
À utiliser avec (application) | Inspection, assemblage, pièces de fixation, réparation et entretien du matériel, applications automobiles, fonctionnement en atelier d’emboutissage |