Learn More
Ansell™ HyFlex™ Medium Duty Cut Resistant Gloves
HyFlex™ 11-927 gloves combine advanced cut resistance, oil-repellence and oil grip in a single glove. These gloves feature a durable double coating with industry leading and patented ANSELL GRIP™ Technology on the palm, for a secure grip in oily environments.
147.00€
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie II, ABR : ANSI 4, COUPE : Conforme à la norme REACH ANSI A2
Classification EPP catégorie II
Coating Material Nitrile
Couleur Gris, noir
Norme EN388 EN 388 : 4342 + 4342B
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
16009691
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11927060
6
147.00€
12 paires
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16019691
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11927070
7
147.00€
12 paires
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16029691
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11927080
8
147.00€
12 paires
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16039691
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11927090
9
147.00€
12 paires
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16049691
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11927100
10
147.00€
12 paires
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16059691
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
11927110
11
147.00€
12 paires
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-10-2022
Description
  • Patented ANSELL GRIP Technology - Wet and oil grip for added safety and efficiency
  • New Former Design - New former shape provides superior fit for more agility and dexterity in medium duty applications
  • 3/4 Dip Geometry Coating - provides added protection against oil exposure and knuckle abrasion
  • Robust Mechanical Protection - High ANSI Level 4 (EN 4) abrasion resistance and ANSI Level 2 (EN 3) cut resistance
  • Dirt Masking Colors - Dark color hides dirt in oily, grimy and gritty environments
  • Comprehensive Sizing - Sizes 6 to 11 ensure optimal dexterity and comfort for each worker
  • HPPE Based Liner - High mechanical performance: abrasion, cut and tear resistance combined with a combined with a cool feeling on the hand
  • PPE Catetory II
  • Anti-static
  • Washable at 40°C
Spécification
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie II, ABR : ANSI 4, COUPE : Conforme à la norme REACH ANSI A2
Nitrile
EN 388 : 4342 + 4342B
Maille
195 mm à 260 mm
12 paires
EPP catégorie II
Gris, noir
Automobile ; Machines et équipements ; Fabrication de métaux
Oui
HPPE, nylong, polyamide, spandex