Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct SPE en ligne HyperSep™ Javelin
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces pré-colonnes SPE à raccordement direct. Elles sont dotées d’une conception à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Marque:  Thermo Scientific™ 60310-302
440.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10504285
  • 443.00€ / 4 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 06-10-2025
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
  • l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
  • le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes Thermo Scientific HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne disposent d’une conception unique à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Les colonnes HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HyperSep Retain-CX ; dia. int. de 3,0 mm
Système HPLC classique
HyperSep Retain CX
3,0 mm
Extraction en phase solide en ligne
HyperSep
Colonne d’extraction en phase solide en ligne
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct SPE en ligne HyperSep™ Javelin > HyperSep Retain-CX ; longueur de 10 mm ; dia. int. de 3,0 mm