Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C8, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific TM HyPURITYTM C8 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
À utiliser avec | LC-MS |
Longueur (métrique) | 250 mm |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 190 Å |
Surface spécifique | 200 m²/g |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C8, granulométrie de 5 μm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu