missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICAM-1/CD54 Antibody (ICAM1/8677R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-23795-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ICAM-1/CD54 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-1/CD54 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| ICAM-1/CD54 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58 | |
| Recombinant fragment raised against intracellular epitope of human ICAM-1/CD54 (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 3383 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ICAM1/8677R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu