missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICAM-1/CD54 Antibody (ICAM1/8677R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
291.00€ - 519.00€
Spécification
| Antigène | ICAM-1/CD54 |
|---|---|
| Clone | ICAM1/8677R |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18693645
|
Novus Biologicals
NBP3-23795-20ug |
20 μg |
291.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18672304
|
Novus Biologicals
NBP3-23795-100ug |
100 μg |
519.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ICAM-1/CD54 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-1/CD54 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| ICAM-1/CD54 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 3383 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| ICAM1/8677R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58 | |
| Recombinant fragment raised against intracellular epitope of human ICAM-1/CD54 (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit