missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICOSLG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ICOSLG |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803844
|
Proteintech
14922-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893834
|
Proteintech
14922-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD275 is a ligand for the T-cell-specific cell surface receptor ICOS. Acts as a costimulatory signal for T-cell proliferation and cytokine secretion; induces also B-cell proliferation and differentiation into plasma cells. Could play an important role in mediating local tissue responses to inflammatory conditions, as well as in modulating the secondary immune response by co-stimulating memory T-cell function.Spécification
ICOSLG | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O75144 | |
23308 | |
ICOSLG Fusion Protein Ag6392 | |
Primary | |
-20°C | |
ICOSLG |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
B7 H2, B7 homolog 2, B7 like protein Gl50, B7 related protein 1, B7H2, B7RP 1, B7RP1, CD275, GL50, ICOS L, ICOS ligand, ICOSL, ICOSLG, KIAA0653, LICOS | |
ICOSLG | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |