Learn More
Anticorps anti-ID2 de souris anti-humain, souris, APC, Clone : ILCID2, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Affymetrix eBioscience 17-9475-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15953224
  • 377.00€ / 100µg
Expédition estimée: 13-02-2023
Description
Description : Cet anticorps monoclonal ILCID2 reconnaît l’ID2 humain et de souris. Cet anticorps ILCID2 nécessite l’ensemble de tampons de coloration Foxp3/de facteur de transcription et réagit peu lorsqu’il est utilisé avec le protocole et l’ensemble de tampons de fixation et de perméabilisation IC standard. Applications indiquées : L’utilisation de cet anticorps ILCID2 a été signalée dans l’analyse par cytométrie en flux. Applications testées : Cet anticorps ILCID2 a été testé par analyse cytométrique en flux de splénocytes de souris à l’aide de l’ensemble de tampons de coloration Foxp3/de facteur de transcription (réf. 00-5523) et du protocole associé. Reportez-vous à la rubrique Protocoles optimaux : Protocole B : protocole en une étape pour les protéines intracellulaires (nucléaires) situé sous l’onglet Ressources en ligne. Il peut être utilisé à une masse égale ou inférieure à 1,0 μg par test. Un test est défini comme la quantité (μg) d’anticorps qui colorera un échantillon de cellules dans un volume final de 100 μl. Le nombre de cellules doit être déterminé empiriquement mais peut varier de 10^5 à 10^8 cellules/tests. Il est recommandé que l’anticorps soit soigneusement titré pour une performance optimale dans le dosage d’intérêt. Excitation : 633-647 nm, émission : 660 Nm ; laser : Laser rouge
L’inhibiteur de la protéine de liaison d’ADN 2 (ID2) est essentiel pour favoriser le développement d’un certain nombre de types de cellules, y compris les cellules tueuses naturelles, les précurseurs des érythroïdes, ainsi que les cellules T CD8+ et CD4+. Un manque d’ID2 favorise le développement des cellules B. Le rôle principal de cette protéine est de s’associer aux protéines E exprimées de façon ubiquitaire et à d’autres protéines de la famille d’hélice-boucle-hélice (HLH) de base, les empêchant de se lier à l’ADN et d’activer la transcription. L’activation de l’ID2 est essentielle au développement de la lignée cellulaire tueuse naturelle.
Spécification
Spécification
ID 2
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
P41136, Q02363
ID 2
Fragment recombiné purifié d’humain de dia. int. 2 correspondant aux acides aminés 1-134 exprimé dans E. coli
100 μg
Primaire
Souris, Humaine
Anticorps
IgG1 κ
Cytométrie en flux
ILCID2
APC
ID 2
Ac2-300 ; AI255428 ; BHLHB26 ; C78922 ; GIG8 ; Id-2 ; ID2 ; ID2A ; ID2H ; Idb2 ; inhibiteur de liaison à l’ADN 2
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
15902, 3398
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Liquide